Learn More
Fisherbrand™ Récipients en PTFE
Code produit 10140342 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
360 ml
480 ml
1000 ml
2200 ml
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10140342 60 ml 1 pièce
10313502 15 ml 1 pièce
10323502 30 ml 1 pièce
10291952 120 ml 1 pièce
10199901 240 ml 1 pièce
10724143 360 ml 1 pièce
10393882 480 ml 1 pièce
10363602 1000 ml 1 pièce
10660473 2200 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10140342
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Moulage isostatique à partir de PTFE pur. Les récipients en PTFE Fisherbrand™ présentent une paroi épaisse.
  • Finition interne lisse
  • Contient un bouchon à vis
  • Empilable
  • Autoclavables
Spécification
Capacité (métrique) 60 ml
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe du col 51 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 47mm
À utiliser avec (application) Stockage et transport de produits chimiques dangereux
Comprend Bouchon
Hauteur (métrique) avec bouchon 49 mm
Matériau PTFE
Température max. (métrique) 280°C
Plage de températures (métrique) –200 à +280°C
Épaisseur (métrique) 9 mm
Transparence Non
Poids (métrique) 100 g
Graduations Non
Closure Included Oui
Graduated Non
Hauteur (métrique) 47 mm
Taille du bouchon 60 mm
Diamètre (métrique) 60 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 2 oz
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Type de produit Récipient de stockage