Learn More
Fisherbrand™ Récipients en PTFE
Code produit 10291952 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
360 ml
480 ml
1000 ml
2200 ml
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10291952 120 ml 1 pièce
10313502 15 ml 1 pièce
10323502 30 ml 1 pièce
10140342 60 ml 1 pièce
10199901 240 ml 1 pièce
10724143 360 ml 1 pièce
10393882 480 ml 1 pièce
10363602 1000 ml 1 pièce
10660473 2200 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10291952
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Moulage isostatique à partir de PTFE pur. Les récipients en PTFE Fisherbrand™ présentent une paroi épaisse.
  • Finition interne lisse
  • Contient un bouchon à vis
  • Empilable
  • Autoclavables
Spécification
Capacité (métrique) 120 ml
Capacité (impériale) 4 oz
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe du col 57 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 54mm
À utiliser avec (application) Stockage et transport de produits chimiques dangereux
Comprend Bouchon
Hauteur (métrique) avec bouchon 66 mm
Matériau PTFE
Température max. (métrique) 280°C
Plage de températures (métrique) –200 à +280°C
Épaisseur (métrique) 8 mm
Transparence Non
Poids (métrique) 155 g
Graduations Non
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Closure Included Oui
Graduated Non
Hauteur (métrique) 64 mm
Type de produit Récipient de stockage
Taille du bouchon 69 mm
Diamètre (métrique) 72 mm
Type de bouchon Bouchon à vis