Learn More
Fisherbrand™ Récipients en PTFE
Code produit 10363602 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
360 ml
480 ml
1000 ml
2200 ml
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10363602 1000 ml 1 pièce
10313502 15 ml 1 pièce
10323502 30 ml 1 pièce
10140342 60 ml 1 pièce
10291952 120 ml 1 pièce
10199901 240 ml 1 pièce
10724143 360 ml 1 pièce
10393882 480 ml 1 pièce
10660473 2200 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10363602
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Moulage isostatique à partir de PTFE pur. Les récipients en PTFE Fisherbrand™ présentent une paroi épaisse.
  • Finition interne lisse
  • Contient un bouchon à vis
  • Empilable
  • Autoclavables
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe du col 96 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 92 mm
À utiliser avec (application) Stockage et transport de produits chimiques dangereux
Comprend Bouchon
Hauteur (métrique) avec bouchon 170mm
Matériau PTFE
Température max. (métrique) 280°C
Plage de températures (métrique) –200 à +280°C
Épaisseur (métrique) 13 mm
Transparence Non
Poids (métrique) 650 g
Graduations Non
Closure Included Oui
Graduated Non
Hauteur (métrique) 169 mm
Taille du bouchon 110 mm
Diamètre (métrique) 110 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 34 oz
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Type de produit Récipient de stockage