Learn More
Fisherbrand™ Récipient de broyage borosilicaté pour tissus
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Dégagement (métrique) | 0,15mm à 0,25mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) extérieur | Alésage : 15 mm |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Récipient pour broyeur de tissus |
| À utiliser avec (application) | Homogénéisation |
| À utiliser avec (équipement) | Pistons |
| Dimensions | Hauteur :150mm |