Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation magnétiques en PTFE avec anneau de rotation
Code produit 16255811 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
8mm
Longueur (métrique):
50mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) unitSize
16255811 8mm 50mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16255811
Il en reste null
Add to basket
Edge
Add to basket
Pour une utilisation dans des récipients dont les bases sont légèrement incurvées ou inégales.
  • Pour une utilisation dans des récipients dont les bases sont légèrement incurvées ou inégales
Specifications
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (équipement) Récipients et cuves / plaques chauffantes d’agitateurs
Diamètre (métrique) 8mm
Longueur (métrique) 50mm
Quantité 1/boîte
Forme Cylindrique