Få mere at vide
Få mere at vide
Bel-Art™ Kit de barreaux d’agitation magnétiques en PTFE SP Scienceware™
Beskrivelse
- Utile dans les analyses environnementales et les applications des sciences de la vie dans lesquelles de petits volumes d’échantillons doivent être préparés et évalués
- Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE Teflon™ de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
- Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2015, tel qu’indiqué dans la certification SGS
- Autoclavable
Ordreinfo
Dimensions L x l
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015 |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l x H) | 25,4 x 8 mm ; 38,1 x 8 mm ; 50,8 x 8 mm (deux de chaque taille) |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons, microtubes à essai, tubes à centrifuger |
| Matériau | Aimant Alnico, PTFE |
| Quantité | 3 tailles (2 de chaque taille) |
| Forme | Octogone |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?