Learn More
Fisherbrand™ Micro barreau d’agitation magnétique en PTFE
Code produit 11878882 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7mm
8mm
8 mm
10 mm
13mm
15 mm
20mm
30 mm
Diamètre (métrique):
1,5mm
1.5 mm
2mm
2 mm
3mm
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
11878882 5 mm 2 mm 10 pièces
11898882 8mm 1,5mm 10 pièces
10652401 10 mm 3 mm 1 pièce
11868882 3 mm 3 mm 10 pièces
11808892 13mm 3mm 10 pièces
11828892 15 mm 1.5 mm 10 pièces
12656316 20mm 3mm 10 pièces
16245851 30 mm 3mm 10 pièces
11888882 6 mm 3 mm 10 pièces
11858882 2 mm 2 mm 10 pièces
11818892 8 mm 3 mm 10 pièces
11888952 7mm 2mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11878882
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçus pour les récipients les plus petits. Les micro barreaux d’agitation magnétiques en PTFE Fisherbrand™ sont autoclavables.
  • Livré dans des flacons avec bouchon à clipser réutilisables.
  • Pour l’agitation dans des tubes à essai, des béchers de petite taille ou d’autres récipients.
  • Autoclavables.
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Revêtement PTFE
Diamètre (métrique) 2 mm
Longueur (métrique) 5 mm
Matériau PTFE
Quantité 10/boîte
Forme Cylindrique
Type Agitateur magnétique, micro