Learn More
Fisherbrand™ Micro barreau d’agitation magnétique en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
| Diamètre (métrique) | 3mm |
| Longueur (métrique) | 20mm |
| Quantité | 5/Bte |
| Forme | Cylindrique |
| Type | Agitateur magnétique, micro |