Learn More
Fisherbrand™ Tige d’agitateur simple en PTFE pour lames
Code produit 10056031 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm (EX)
650 mm
750 mm (EX)
Diamètre (métrique) de l’arbre:
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) de l’arbre Conditionnement
10056031 500 mm 6 mm -
10148181 500 mm 8 mm 1 pièce
10239321 550 mm 9,5 mm 1 pièce
10168131 300 mm 6 mm 1 pièce
10720723 400 mm 6 mm 1 pièce
10138181 400 mm 8 mm 1 pièce
10341352 300 mm 8 mm -
10761293 650 mm 9,5 mm 1 pièce
10065961 650 mm (EX) 9,5 mm 1 pièce
10085971 750 mm (EX) 9,5 mm 1 pièce
13154299 1000 mm (EX) 10 mm 1 pièce
13164299 1000 mm (EX) 12 mm 1 pièce
10595872 650 mm (EX) 10 mm 1 pièce
10187941 750 mm (EX) 12 mm 1 pièce
13174299 650 mm (EX) 12 mm 1 pièce
10759952 750 mm (EX) 10 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 10056031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.25€
    20.89€ / 1 pièces
    Économisez 11.36€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des lames en PTFE. L’arbre d’agitateur simple en PTFE pour lames est doté d’une tige en acier.
Les arbres en PTFE sont dotés d’un arbre d’entraînement en acier renforcé entièrement recouvert de PTFE.
  • Résistants aux produits chimiques, inertes et sans fuite
  • Faciles à nettoyer
  • Absence de contamination croisée
  • Incassables.
  • Ne raie pas
  • À utiliser à des températures allant jusqu’à environ 280°C
  • Les modèles avec arbre exposé (EX) sont dotés d’un noyau en acier inox avec une extrémité exposée pour une fixation plus rigide de l’entraînement du mandrin
Spécification
Diamètre (métrique) de l’arbre 6 mm
À utiliser avec (équipement) Lames pour agitateur en PTFE
À utiliser avec (application) Mélange
Longueur (métrique) 500 mm
Quantité 1 unité
Température (métrique) -200°C à +280°C
Type Tige d’agitateur simple en PTFE pour lames en PTFE