Learn More
Cowie Technology™ Aimants à agitateur lisses en PTFE
Code produit 16205791 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
16205791 30mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16205791
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre une turbulence à basse vitesse.
  • Offre une turbulence à basse vitesse
Spécification
Couleur Blanc
Description Barreau d’agitation magnétique en PTFE pur
Dimensions (L x l x H) 30mm x 7mm
À utiliser avec (équipement) Agitateurs, agitateurs à plaque chauffante
Largeur (métrique) 7mm
Diamètre (métrique) 7mm
Longueur (métrique) 30mm
Quantité 1/boîte
Forme Cylindrique