Learn More
Fisherbrand™ Sonde à résistance au platine en PTFE avec câble de 1 M
Code produit 11762464 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11762464 700 mm 1 pièce
11752464 500 mm 1 pièce
11722464 200 mm 1 pièce
11712464 100 mm 1 pièce
11742464 400 mm 1 pièce
11732464 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11762464
Expédition estimée: 25-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Inerte à pratiquement tous les réactifs chimiques. La sonde thermocouple de type K en PTFE Fisherbrand™ associe les propriétés exceptionnelles du PTFE à la précision et à la fiabilité de la résistance au platine et de la thermométrie thermocouple.
  • Non contaminant
  • Imperméable à la diffusion chimique à haute pression
  • Large plage de températures de fonctionnement, -180 à +300°C
  • Excellentes propriétés d’isolation électrique
  • Testé individuellement
Spécification
Type Sonde, à résistance platine en PTFE
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Matériau PTFE avec centre en acier inox
Types de capteur PRT100 classe A. TCR = 3850 ppm/degré Celsius
À utiliser avec (application) Température mesurée
À utiliser avec (équipement) Supports de sonde et raccords de compression en PTFE
Temps de réponse 50 %, 6 à 14 s
Plage de températures (métrique) -180°C à +280°C
Longueur (métrique) 700 mm
Largeur (métrique) 9 mm
Poids à l’expédition (métrique) 220 g