Learn More
Fisherbrand™ Sonde de température à résistance au platine en PTFE, 7 mm de diamètre
Code produit 16236071 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
100 x 7 mm
200 x 7 mm
300 x 7 mm
Longueur (métrique):
1 m (câble)
2 m (câble)
3 m (câble)
4 m (câble)
5 m (câble)
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Longueur (métrique) unitSize
16236071 100 x 7 mm 2 m (câble) 1 pièce
16246071 100 x 7 mm 4 m (câble) 1 pièce
16256071 100 x 7 mm 5 m (câble) 1 pièce
16216081 200 x 7 mm 2 m (câble) 1 pièce
16226081 200 x 7 mm 3 m (câble) 1 pièce
16236081 200 x 7 mm 4 m (câble) 1 pièce
16246081 200 x 7 mm 5 m (câble) 1 pièce
16296091 300 x 7 mm 1 m (câble) 1 pièce
16206101 300 x 7 mm 2 m (câble) 1 pièce
16216101 300 x 7 mm 3 m (câble) 1 pièce
16226101 300 x 7 mm 4 m (câble) 1 pièce
16236101 300 x 7 mm 5 m (câble) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 16236071
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les sondes de température à résistance au platine en PTFE Fisherbrand™ associent les propriétés exceptionnelles du PTFE à la fiabilité et à la précision des thermomètres à résistance au platine. Tous les composants sont entièrement encapsulés en PTFE pur. Le corps a un noyau en acier inox pour la rigidité, mais peut être plié.
  • Capteur, PRT100 classe A. TCR = 3850 ppm/°C.
  • Câble, 4 fils ; 2 fils rouges, 2 fils blancs, PFA isolé avec gaine de protection PFA blanc
  • Câble fusionné au corps
  • Réponse : 50 %, 6-14 secondes.
  • Avec ferrule à pression
  • Fourni sans bouchon
  • Inerte et non contaminant
  • Résistant à la pression
  • Plage de températures de -180°C à +280°C
Spécification
Description Sonde de température à résistance en platine PTFE de Fisherbrandtrade;
Matériau PTFE avec capteur PRT100
Quantité 1
Types de capteur PRT100 classe A. TCR = 3850 ppmC
Temps de réponse 50 %, 6 à 14 s
Plage de températures (métrique) -180°C à +280°C
Dimensions (L x l) 100 x 7 mm
Longueur (métrique) 2 m (câble)
Largeur (métrique) 7 mm