Learn More
Fisherbrand™ Sonde de température à résistance au platine en PTFE, 9 mm de diamètre
Tous les produits Fisherbrand ProduitsBeschreibung
- Capteur, PRT100 classe A. TCR = 3850 ppm/°C.
- Câble, 4 fils ; 2 fils rouges, 2 fils blancs, PFA isolé avec gaine de protection PFA blanc
- Câble fusionné au corps
- Réponse : 50 %, 6-14 secondes.
- Avec ferrule à pression
- Fourni sans bouchon
- Inerte et non contaminant
- Résistant à la pression
- Plage de températures de -180°C à +280°C
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Sonde de température à résistance en platine PTFE de Fisherbrandtrade; |
| Matériau | PTFE avec capteur PRT100 |
| Quantité | 1 |
| Types de capteur | PRT100 classe A. TCR = 3850 ppmC |
| Temps de réponse | 50 %, 6 à 14 s |
| Plage de températures (métrique) | -180°C à +280°C |
| Dimensions (L x l) | 500 x 9 mm |
| Longueur (métrique) | 2 m (câble) |
| Largeur (métrique) | 9 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?