Learn More
Fisherbrand™ Arbre d’agitateur à hélice en PTFE
Code produit 10779372 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de l’arbre:
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Longueur (métrique):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm (EX)
650 mm
750 mm (EX)
Diamètre (métrique) du ventilateur:
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de l’arbre Longueur (métrique) Diamètre (métrique) du ventilateur unitSize
10779372 8 mm 300 mm 40 mm 1 pièce
10609352 9,5 mm 650 mm 60 mm 1 pièce
10689152 8 mm 400 mm 40 mm 1 pièce
10719762 8 mm 500 mm 50 mm 1 pièce
10688962 6 mm 400 mm 40 mm 1 pièce
10740143 9,5 mm 550 mm 60 mm 1 pièce
10075991 6 mm 500 mm 50 mm 1 pièce
10127991 6 mm 300 mm 40 mm 1 pièce
10279841 10 mm 550 mm 70 mm 1 pièce
11563252 16 mm 1000 mm (EX) 100 mm 1 pièce
10701493 10 mm 650 mm (EX) 70 mm 1 pièce
10478401 9,5 mm 750 mm (EX) 60 mm 1 pièce
10711683 10 mm 750 mm (EX) 70 mm 1 pièce
10620503 12 mm 1000 mm (EX) 80 mm 1 pièce
10585682 12 mm 750 mm (EX) 80 mm -
10351542 9,5 mm 650 mm (EX) 60 mm 1 pièce
10762603 12 mm 650 mm (EX) 80 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 10779372
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les guides d’arbre. Les arbres d’agitateur à ancre en PTFE sont dotés d’un noyau en acier inox.
Les agitateurs à arbre en PTFE ont une conception unique entièrement moulée et sont dotés d’un rotor moulé sur un arbre de transmission renforcé en acier entièrement recouvert de PTFE.
  • Résistants aux produits chimiques, inertes et sans fuite
  • Faciles à nettoyer
  • Absence de contamination croisée
  • Incassables.
  • Ne raie pas
  • À utiliser à des températures allant jusqu’à environ 280°C
  • Les modèles avec arbre exposé (EX) sont dotés d’un noyau en acier inox avec une extrémité exposée pour une fixation plus rigide de l’entraînement du mandrin
Spécification
Diamètre (métrique) du ventilateur 40 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 8 mm
À utiliser avec (équipement) Guide de l’agitateur universel
À utiliser avec (application) Mélange
Longueur (métrique) 300 mm
Quantité 1 unité
Température (métrique) -200°C à +280°C
Type Agitateur à vis avec axe en PTFE
Poids (métrique) 85 g
Matériau PTFE