Learn More
Cowie Technology™ Rotor d’agitation réglable incliné en PTFE
Code produit 10068201 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de l’arbre:
6 mm
10 mm
12 mm
Diamètre (métrique) du ventilateur:
40 mm
60 mm
70 mm
90 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de l’arbre Diamètre (métrique) du ventilateur unitSize
10068201 6 mm 40 mm 1 pièce
10271802 10 mm 90 mm 1 pièce
10503172 10 mm 60 mm 1 pièce
10610433 12 mm 70 mm 1 pièce
10530862 12 mm 90 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10068201
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le rotor d’agitation réglable incliné en PTFE Cowie Technology™ se glisse sur les arbres standard et se verrouille pour offrir les schémas d’agitation les plus efficaces.
  • Fabriqués en matériaux en PTFE vierge conformes aux normes FDA et USP classe VI.
  • Chimiquement inerte
  • Non contaminant
  • Utilisable à 280°C
Spécification
Diamètre (métrique) du ventilateur 40 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 6 mm
À utiliser avec (équipement) Agitateurs avec arbre PTFE
À utiliser avec (application) Mélange
Quantité 1 unité
Température (métrique) -200°C à +280°C
Type Rotor réglable 4 lames d’agitateur avec arbre en PTFE