Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem Septa for 24-414 Open Top Caps
Artikelnummer. 12897030
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Material:
PTFE-lined Silicone, Silicone
missing translation for 'unitSize':
Pack of 72
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material missing translation for 'unitSize'
12897030 PTFE-lined Silicone, Silicone Pack of 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12897030 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 2887222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    91.90€ / 72 pièces
    Économisez 21.10€
    18% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Loose septa may be used as replacement parts for VOA vials and bottles with unbonded septa. Fits the standard 24-414 open top cap. Processed to meet EPA Performance Based Specifications for Volatile Organic Analysis.
  • PTFE-lined silicone septum
  • 0.125 in. thick or 0.060in. thin natural PTFE-lined silicone septum, 24mm diameter
  • For use with Thermo Scientific VOA vials and bottles with 24-414 open-top cap
  • Round shape,  Natural color
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PTFE-lined Silicone, Silicone
No. per Pack 72Pack
Packaging 72Pack
Quantity 72Pack
Product Type Septa
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.