Learn More
Cowie Technology™ Pinces à bout carré en PTFE
Code produit 10510292 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
150 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
10510292 150 mm 1 pièce
10281802 200 mm 1 pièce
10282092 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10510292
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pinces brucelles à bout carré en PTFE Cowie Technology™ sont inertes à pratiquement tous les réactifs chimiques et totalement non contaminantes.
  • Chimiquement inerte
  • Non contaminant
  • Utilisables jusqu’à 280°C
  • Fabriquées à partir de matériaux en PTFE vierge avec les homologations FDA et USP classe VI
Spécification
Type de pointe Carré
Nb par paquet 1/boîte
Matériau PTFE
Longueur (métrique) 150 mm
Type de produit Forceps / Pinces brucelles en PTFE
Finition Lisse
Hauteur (métrique) du corps 10 mm
Épaisseur 10 mm
Largeur (métrique) du corps 22,5 mm
Largeur (métrique) de la pointe 11 mm
Épaisseur (métrique) de la pointe 5 mm
Dimensions (L x l) 150 x 22,5 mm
Largeur (métrique) 22,5 mm
Modèle Rigide