Learn More
Cowie Technology™ Tige de récupération de barreaux d’agitation en PTFE
Code produit 10147561 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
350mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10147561 150 mm 1 pièce
10579271 350mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10147561
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour récupérer les barreaux d’agitation des récipients de mélange. La tige de récupération de barreaux d’agitation en PTFE est résistante aux produits chimiques, inerte et étanche. Le cœur de la tige est doté d’aimants Alnico V.
À utiliser pour récupérer les barreaux d’agitation des récipients de mélange. La tige de récupération de barreaux d’agitation en PTFE est résistante aux produits chimiques, inerte et étanche. Le cœur de la tige est doté d’aimants Alnico V.
  • Inerte et étanche
  • Moulée en PTFE pur approuvé par la FDA
  • Aimants Alnico-V
  • Autoclavables
Spécification
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
À utiliser avec (application) Retrait des barreaux d’agitation des récipients
À utiliser avec (équipement) Barreaux d’agitation PTFE
Hauteur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) 10 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Quantité 1/boîte
Type Tige de récupération des barreaux d’agitation en PPY et PTFE