Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE avec anneau pivotant
Code produit 11818862 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
8mm
12mm
13 mm
15 mm
20mm
25mm
25 mm
30 mm
35mm
40mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
75 mm
Diamètre (métrique):
3mm
4,5mm
4,5 mm
6mm
6 mm
8mm
8 mm
10 mm
13 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
11818862 12mm 4,5mm 10 pièces
10018131 60 mm 10 mm 1 pièce
11898862 60 mm 10 mm 10 pièces
11888962 13 mm 8 mm 10 pièces
12641156 50 mm 8 mm 5 pièces
11537812 45 mm 8 mm 5 pièces
11888862 45 mm 8 mm 10 pièces
12379507 15 mm 4,5 mm 5 pièces
16265811 70 mm 10 mm 10 pièces
10373592 70 mm 10 mm 1 pièce
12661156 30 mm 6 mm 10 pièces
11527792 30 mm 6 mm -
12359507 12mm 6mm 5 pièces
12651156 12mm 6mm 10 pièces
11517812 35mm 6mm 5 pièces
11868862 35mm 6mm 10 pièces
11868962 75 mm 13 mm 5 pièces
11527812 40mm 8mm -
11878862 40mm 8mm 10 pièces
11808972 25 mm 10 mm 10 pièces
11507812 25mm 6mm 5 pièces
11848862 25mm 6mm 10 pièces
11838862 20mm 6mm 10 pièces
11597802 20mm 6mm 5 pièces
11898962 15 mm 8 mm 10 pièces
11587802 12mm 4,5mm 5 pièces
11808862 8mm 3mm 10 pièces
12349507 8mm 3mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Code produit 11818862
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation en PTFE avec anneau de rotation Fisherbrand™ conviennent parfaitement aux récipients dont la forme et la surface de fond sont irrégulières ou inhabituelles.
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation en PTFE avec anneau de rotation FisherbrandTM conviennent parfaitement aux récipients dont la forme et la surface de fond sont irrégulières ou inhabituelles.
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Les surfaces planes offrent une action de mélange supérieure.
  • Autoclavables
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico V encapsulé de PTFE ; cylindrique avec un anneau pivotant
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Diamètre (métrique) 4,5mm
Longueur (métrique) 12mm
Forme Cylindrique, Anneau de rotation