Learn More
- Home
- Products
- Plaques chauffantes et agitateurs
- Barreaux et tiges d’agitation
- Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE avec anneau pivotant
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE avec anneau pivotant
Code produit 11898862 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
8mm
12mm
13 mm
15 mm
20mm
25mm
25 mm
30 mm
35mm
40mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
75 mm
Diamètre (métrique):
3mm
4,5mm
4,5 mm
6mm
6 mm
8mm
8 mm
10 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
28 product options available for selection
| Produktkod. | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11898862 | 60 mm | 10 mm | 10 pièces |
| 10018131 | 60 mm | 10 mm | 1 pièce |
| 11888962 | 13 mm | 8 mm | 10 pièces |
| 12641156 | 50 mm | 8 mm | 5 pièces |
| 11537812 | 45 mm | 8 mm | 5 pièces |
| 11888862 | 45 mm | 8 mm | 10 pièces |
| 12379507 | 15 mm | 4,5 mm | 5 pièces |
| 16265811 | 70 mm | 10 mm | 10 pièces |
| 10373592 | 70 mm | 10 mm | 1 pièce |
| 12661156 | 30 mm | 6 mm | 10 pièces |
| 11527792 | 30 mm | 6 mm | - |
| 12359507 | 12mm | 6mm | 5 pièces |
| 12651156 | 12mm | 6mm | 10 pièces |
| 11517812 | 35mm | 6mm | 5 pièces |
| 11868862 | 35mm | 6mm | 10 pièces |
| 11868962 | 75 mm | 13 mm | 5 pièces |
| 11527812 | 40mm | 8mm | - |
| 11878862 | 40mm | 8mm | 10 pièces |
| 11808972 | 25 mm | 10 mm | 10 pièces |
| 11507812 | 25mm | 6mm | 5 pièces |
| 11848862 | 25mm | 6mm | 10 pièces |
| 11838862 | 20mm | 6mm | 10 pièces |
| 11597802 | 20mm | 6mm | 5 pièces |
| 11898962 | 15 mm | 8 mm | 10 pièces |
| 11587802 | 12mm | 4,5mm | 5 pièces |
| 11818862 | 12mm | 4,5mm | 10 pièces |
| 11808862 | 8mm | 3mm | 10 pièces |
| 12349507 | 8mm | 3mm | 5 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Produktkod.
11898862
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation en PTFE avec anneau de rotation FisherbrandTM conviennent parfaitement aux récipients dont la forme et la surface de fond sont irrégulières ou inhabituelles.
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Les surfaces planes offrent une action de mélange supérieure.
- Autoclavables
Specifikationer
Specifikationer
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique Alnico V encapsulé de PTFE ; cylindrique avec un anneau pivotant |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Longueur (métrique) | 60 mm |
| Forme | Cylindrique, Anneau de rotation |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?