Learn More
- Home
- Products
- Plaques chauffantes et agitateurs
- Barreaux et tiges d’agitation
- Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE avec anneau pivotant
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE avec anneau pivotant
Code produit 12661156 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
8mm
12mm
13 mm
15 mm
20mm
25mm
25 mm
30 mm
35mm
40mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
75 mm
Diamètre (métrique):
3mm
4,5mm
4,5 mm
6mm
6 mm
8mm
8 mm
10 mm
13 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
28 product options available for selection
| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 12661156 | 30 mm | 6 mm | 10 pièces |
| 10018131 | 60 mm | 10 mm | 1 pièce |
| 11898862 | 60 mm | 10 mm | 10 pièces |
| 11888962 | 13 mm | 8 mm | 10 pièces |
| 12641156 | 50 mm | 8 mm | 5 pièces |
| 11537812 | 45 mm | 8 mm | 5 pièces |
| 11888862 | 45 mm | 8 mm | 10 pièces |
| 12379507 | 15 mm | 4,5 mm | 5 pièces |
| 16265811 | 70 mm | 10 mm | 10 pièces |
| 10373592 | 70 mm | 10 mm | 1 pièce |
| 11527792 | 30 mm | 6 mm | - |
| 12359507 | 12mm | 6mm | 5 pièces |
| 12651156 | 12mm | 6mm | 10 pièces |
| 11517812 | 35mm | 6mm | 5 pièces |
| 11868862 | 35mm | 6mm | 10 pièces |
| 11868962 | 75 mm | 13 mm | 5 pièces |
| 11527812 | 40mm | 8mm | - |
| 11878862 | 40mm | 8mm | 10 pièces |
| 11808972 | 25 mm | 10 mm | 10 pièces |
| 11507812 | 25mm | 6mm | 5 pièces |
| 11848862 | 25mm | 6mm | 10 pièces |
| 11838862 | 20mm | 6mm | 10 pièces |
| 11597802 | 20mm | 6mm | 5 pièces |
| 11898962 | 15 mm | 8 mm | 10 pièces |
| 11587802 | 12mm | 4,5mm | 5 pièces |
| 11818862 | 12mm | 4,5mm | 10 pièces |
| 11808862 | 8mm | 3mm | 10 pièces |
| 12349507 | 8mm | 3mm | 5 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Code produit
12661156
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Description
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation en PTFE avec anneau de rotation FisherbrandTM conviennent parfaitement aux récipients dont la forme et la surface de fond sont irrégulières ou inhabituelles.
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Les surfaces planes offrent une action de mélange supérieure.
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique Alnico V encapsulé de PTFE ; cylindrique avec un anneau pivotant |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
| Diamètre (métrique) | 6 mm |
| Longueur (métrique) | 30 mm |
| Forme | Cylindrique, Anneau de rotation |