Learn More
Fisherbrand™ Capsule d’évaporation à forme haute en PTFE avec bec verseur
Code produit 10646921 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
Diamètre (métrique):
78 mm
97 mm
Hauteur (métrique):
43 mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
10646921 250 ml 97 mm 50 mm 1 pièce
10034330 150 ml 78 mm 43 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10646921
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec bec verseur pour faciliter le versement. La capsule d’évaporation Haute en PTFE Fisherbrand™ est disponible en plusieurs formats.
  • Moulage isostatique en PTFE pur
  • Résistante aux produits chimiques et inerte
  • Finition interne très lisse
  • Utilisable à 280°C
  • Bec verseur moulé facilitant le versement
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau PTFE
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
Finition intérieure Lisse
Plage de températures (métrique) –200°C à +280°C
Hauteur (métrique) 50 mm
Diamètre (métrique) 97 mm