Learn More
Cowie Technology™ Capsule d’évaporation à forme haute en PTFE avec bec verseur
Code produit 10196710 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
180 ml
350 ml
Diamètre (métrique):
38 mm
40 mm
64 mm
80 mm
100 mm
Hauteur (métrique):
34 mm
50 mm
60 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
10196710 25 ml 38 mm 34 mm 1 pièce
10577282 100 ml 64 mm 50 mm 1 pièce
10287900 180 ml 80 mm 50 mm 1 pièce
10577092 50 ml 40 mm 50 mm 1 pièce
10517482 350 ml 100 mm 60 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10196710
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réduisez les déversements lors du versement d’un excès de liquide avec un bec verseur moulé intégré. La capsule d’évaporation à forme haute en PTFE avec bec verseur Cowie Technology™ comprend une surface ultra-lisse pour une évaporation maximale de
  • Moulage isostatique en PTFE pur
  • Résistante aux produits chimiques et inerte
  • Finition interne très lisse
  • Utilisable à 280°C
  • Bec verseur moulé facilitant le versement
Spécification
Capacité (impériale) 0,83 fl oz
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau PTFE
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
Comprend Bec verseur
Finition intérieure Lisse
Plage de températures (métrique) –200°C à +280°C
Hauteur (métrique) 34 mm
Diamètre (métrique) 38 mm