Learn More
VITLAB™ Ruban en PTFE
Code produit 15698250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15698250 12 x 12 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15698250 Fournisseur VITLAB™ Code fournisseur 131097
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqué en PTFE. Le rouleau en PTFE Vitlab™ présente une résistance chimique élevée.
  • Pour l’étanchéité et l’emballage des filetages et autres connexions
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • Températures de fonctionnement pouvant atteindre 250°C 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PTFE
Type de produit Ruban adhésif
Température min. de fonctionnement (métrique) 250°C
Quantité 10/Bte
Dimensions (L x l) 12 x 12 mm
Longueur (métrique) 12 mm
Largeur (métrique) 12 mm