Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai en PTFE, fond rond avec joint
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | PTFE |
| Quantité | 1 |
| Gamme de produits | Fisherbrand |
| Longueur (métrique) | 145 mm |
| Forme du fond | Rond |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |
| Type de produit | Tubes à essai à fond rond avec lèvre |