Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai en PTFE, fond rond avec bouchon à vis
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | PTFE |
| Quantité | 1 |
| Gamme de produits | Fisherbrand |
| Longueur (métrique) | 140 mm |
| Forme du fond | Rond |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |
| Type de produit | Tubes à essai à fond rond avec bouchon à vis |