Learn More
Fisherbrand™ Manchon à paroi fine en PTFE, longueur B pour l’Europe
Code produit 11703229 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
50/42
55/44
60/64
7/16
Conditionnement:
10 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Conditionnement
11703229 29/32 -
11773219 14/23 10 pièces
11783219 19/26 -
11733229 45/40 10 pièces
11743229 50/42 -
11723229 40/38 10 pièces
16285991 60/64 10 pièces
11713229 34/35 10 pièces
11793219 24/29 10 pièces
11793209 10/19 10 pièces
11703219 12/21 10 pièces
11753229 55/44 10 pièces
11783209 7/16 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 11703229
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
S’insère entre les joints standard en verre rodé pour éviter l’utilisation de graisse. Le manchon à paroi fine en PTFE Fisherbrand™ de longueur B pour l’Europe convient aux applications sous vide faible ou moyen.
Les manchons en PTFE s’insèrent entre les joints standard en verre rodé pour éviter l’utilisation de graisse et l’effet d’adhérence.
  • Joint à déclenchement automatique pour éviter toute adhérence
  • Fonctionne avec un vide moyen à faible
  • Pour une utilisation jusqu’à 280°C (540°F)
  • Élimine le besoin de graisse
  • Épaisseur de la paroi : 0,05mm
  • Les manchons sont inertes
Spécification
À utiliser avec (application) Évite l’adhérence, élimine l’utilisation de graisse
À utiliser avec (équipement) Bouchons de connexion en verre
Hauteur (métrique) 32 mm
Matériau PTFE
Type de produit Gaines PTFE
Plage de températures (métrique) –200 à +280°C
Épaisseur 0,05mm
Largeur (métrique) 29,2mm
Numéro du joint conique standard 29/32
Type Manchon à paroi mince