Learn More
Fisherbrand™ Sonde à immersion totale isolée en PTFE
Code produit 11798542 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Supports de sonde et raccords de compression en PTFE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11798542 Supports de sonde et raccords de compression en PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11798542
Expédition estimée: 25-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient à une utilisation dans des autoclaves et dans la plupart des liquides corrosifs. La sonde à immersion totale isolée en PTFE comprend uncâble de terminaison de 1 m.
Conçue pour une immersion totale, adaptée à une utilisation dans des autoclaves et dans la plupart des liquides corrosifs.
  • Capteur : PRT100, classe A
  • Câble : 4 centres isolés en PTFE avec gaine de protection PFA ; fusionnés au corps
  • Terminaison : câble de 1 m
  • Fourni sans bouchon
  • Diamètre : 5 mm
  • Longueur de la sonde : 50 mm
Spécification
Type Sonde, immersion totale en PTFE
Comprend Câble de terminaison de 1 m
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Matériau PTFE
Types de capteur PRT100, classe A
À utiliser avec (application) Température mesurée
À utiliser avec (équipement) Supports de sonde et raccords de compression en PTFE
Plage de températures (métrique) -180°C à +280°C
Diamètre (métrique) extérieur 5 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Poids à l’expédition (métrique) 15 g