Learn More
Fisherbrand™ Sondes à immersion totale
Code produit 11724945 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Supports de sonde et raccords de compression en PTFE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11724945 Supports de sonde et raccords de compression en PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11724945
Expédition estimée: 25-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues pour une immersion totale. Fisherbrand™ Les sondes à immersion totale conviennent à une utilisation dans les autoclaves et avec la plupart des liquides corrosifs.
  • Non contaminant
  • Testé individuellement
  • Câble isolé en PTFE à 4 centres avec gaine de protection PFA, fusionné au corps
Informations sur la commande
Longueur métrique
Spécification
Type Sonde, immersion totale en PTFE
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Matériau PTFE
Types de capteur PRT100, classe A
À utiliser avec (application) Température mesurée
À utiliser avec (équipement) Supports de sonde et raccords de compression en PTFE
Plage de températures (métrique) -180°C à +280°C
Longueur (métrique) 50 mm
Largeur (métrique) 5 mm
Poids à l’expédition (métrique) 65 g