Learn More
Fisherbrand™ Sonde de température à immersion totale en PTFE
Code produit 16206071 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
50 x 5 mm
Longueur (métrique):
2 m (câble)
4 m (câble)
5 m (câble)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Longueur (métrique) unitSize
16206071 50 x 5 mm 2 m (câble) 1 pièce
16216071 50 x 5 mm 4 m (câble) 1 pièce
16226071 50 x 5 mm 5 m (câble) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16206071
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La sonde de température à immersion totale en PTFE Fisherbrand™ convient à une utilisation dans des autoclaves et dans la plupart des liquides corrosifs.
  • Capteur, PRT100 classe A
  • Câble, -4 coeurs PFA isolés avec gaine de protection PFA blanc
  • Câble fusionné au corps
  • Fourni sans bouchon
  • Inerte et non contaminant
  • Résistant à la pression
  • Plage de températures de -180°C à +280°C
Spécification
Description Sonde de température à immersion totale en PTFE de Fisherbrandtrade;
Matériau PTFE
Quantité 1
Types de capteur PRT100, classe A
Plage de températures (métrique) -180°C à +280°C
Dimensions (L x l) 50 x 5 mm
Longueur (métrique) 2 m (câble)
Largeur (métrique) 5 mm