Learn More
Cowie Technology™ Tubulure en PTFE
Code produit 10722223 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
10722223 4 mm 1 pièce
10068281 6 mm 1 pièce
10078281 10 mm 1 pièce
10742413 12 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10722223
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La tubulure en PTFE Cowie Technology™ est conçue pour une utilisation avec des connecteurs et vannes à baïonnette en PTFE.
  • Chimiquement inerte
  • Non contaminant
  • Utilisables jusqu’à 280°C
  • Fabriquées à partir de matériaux en PTFE vierge avec les homologations FDA et USP classe VI
Spécification
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Matériau PTFE
Diamètre (métrique) externe 6 mm
Longueur totale (métrique) 1 m
Épaisseur (métrique) 1 mm
À utiliser avec Vannes & connecteurs à baïonnette en PTFE
Température min. de fonctionnement (métrique) -200°C
Quantité d’emballage 1 unité
Couleur blanc
Flexibilité Flexible
Max. Operating Temperature (Metric) 280 °C