Learn More
Masterflex™ Tubulure en PTFE
Code produit 11726108 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
1,6 mm
3,2 mm
4 mm
6,4 mm
8 mm
Pression maximale:
137 psi
274°psi
294°psi
370°psi
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Pression maximale Conditionnement
11726108 8 mm 137 psi 1 pièce
11779998 6,4 mm 274°psi 1 pièce
11797305 1,6 mm 370°psi 1 pièce
11789909 4 mm 294°psi 1 pièce
11705948 3,2 mm 370°psi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11726108 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0660534
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.00€
    145.16€ / 1 pièces
    Économisez 79.84€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour répondre aux exigences des applications, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques, automobiles et de laboratoire. La tubulure en PTFE Cole-Parmer™ ne craquera pas sous l’effet de la chaleur ou de la pression.
Utilisez cette tubulure pour répondre aux exigences des applications, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques, automobiles et de laboratoire. La tubulure en PTFE Cole-ParmerTM ne risque pas de rompre en cas de chaleur ou de pression élevées.
  • Adaptée aux applications de haute pureté.
  • Chimiquement inerte, non toxique et pratiquement non poreux
  • Excellente résistance aux fissures et aux contraintes
  • Faible coefficient de frottement
  • Translucide
  • La résine est conforme à la norme FDA (21 CFR 177.1550).
  • Plage de températures : –240 à 260°C
  • En autoclave, à l’oxyde d'éthylène ou par chaleur sèche.
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux exigences de la FDA , USP, BPF
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau PTFE
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Longueur totale (métrique) 7,62 m
Épaisseur (métrique) 0,8 mm
Température min. de fonctionnement (métrique) -240°C
Quantité d’emballage 1 unité
Stérilité Stérile
Couleur Translucide
Pression maximale 137 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C