Description
- Performance sous vide (5 mm Hg) et sous pression (3 à 5 psi)
- Niveau élevé de résistance chimique
- Antifouet et vibrations réduites
- Pas de perte
- Joint torique auto-débloquant
- Vitesses maximales recommandées : 500 tr/min en continu, 800 tr/min intermittent Pour les arbres d’agitateur en verre, en métal et en PTFE.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 45 mm |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 6 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateurs à axe en PTFE, verre et métal |
| À utiliser avec (application) | Alignement de l’axe pendant le mélange |
| Hauteur (métrique) | 96 mm |
| Quantité | 1 unité |
| Joint conique standard | Cône 19/22A. |
| Type | Guide-agitateur universel en PTFE (V7) |
| Poids (métrique) | 240 g |
| Matériau | PTFE |