Learn More
Fisherbrand™ Guide-agitateur universel en PTFE (V7)
Code produit 11577233 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de l’arbre:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Joint conique standard:
Cône 19/22A.
Cône 24/40A
Cône 29/42A.
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de l’arbre Joint conique standard Conditionnement
11577233 12 mm Cône 29/42A. 1 pièce
11537233 6 mm Cône 19/22A. 1 pièce
11547233 6 mm Cône 24/40A 1 pièce
11557233 8 mm Cône 24/40A 1 pièce
11567233 10 mm Cône 24/40A 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11577233
Expédition estimée: 19-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Joint en PTFE/PEEK composite chargé en permanence. Le guide d’agitateur universel en PTFE Fisherbrand™ (V7) contient un roulement à billes en verre spécialement fabriqué pour la rigidité et la fluidité du fonctionnement.
  • Performance sous vide (5 mm Hg) et sous pression (3 à 5 psi)
  • Niveau élevé de résistance chimique
  • Antifouet et vibrations réduites
  • Pas de perte
  • Joint torique auto-débloquant
  • Vitesses maximales recommandées : 500 tr/min en continu, 800 tr/min intermittent Pour les arbres d’agitateur en verre, en métal et en PTFE.
Spécification
Diamètre (métrique) 55 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 12 mm
À utiliser avec (équipement) Agitateurs à axe en PTFE, verre et métal
À utiliser avec (application) Alignement de l’axe pendant le mélange
Hauteur (métrique) 110 mm
Quantité 1 unité
Joint conique standard Cône 29/42A.
Type Guide-agitateur universel en PTFE (V7)