Learn More
Fisherbrand™ Guide d’agitation universel en PTFE, longueur de cône “B” pour l’Europe
Tous les produits Fisherbrand ProduitsBeschreibung
À utiliser avec les axes d’agitateur en verre, en métal et en PTFE.Le guide pour agitateur universel correspond à un cône de longueur “B” pour l’Europe et inclut un joint en PTFE / PEEK.
Pour une utilisation avec des arbres d’agitateur en verre, en métal et en PTFE. Les caractéristiques uniques comprennent un joint en PTFE/PEEK composite à charge permanente et un roulement à billes en verre spécialement fabriqué pour la rigidité et la fluidité du fonctionnement.
- Haute résistance chimique
- Antifouet et vibrations réduites
- Performance sous vide (5 mm Hg) et sous pression (3 à 5 psi)
- Pas de perte
- Joint torique auto-débloquant
- Vitesses maximales recommandées : 500 tr/min en régime continu, 800 tr/min régime intermittent
Spezifikation
Spezifikation
| Diamètre (impériale) de l’arbre | 1/4 po |
| Diamètre (métrique) | 45 mm |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 6 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateurs à axe en PTFE, verre et métal |
| À utiliser avec (application) | Alignement de l’axe pendant le mélange |
| Hauteur (métrique) | 96 mm |
| Quantité | 1 unité |
| Joint conique standard | Taille du cône :24/29 |
| Type | Guide-agitateur universel en PTFE |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?