Learn More
Fisherbrand™ Guide d’agitation universel en PTFE, longueur de cône “B” pour l’Europe
Code produit 10640773 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) de l’arbre:
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Joint conique standard:
Cône 29/32B
Taille du cône : 24/29
Taille du cône :19/26
Taille du cône :24/29
Taille du cône :29/32
Taille du cône :34/35
Taille du cône :45/40
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de l’arbre Joint conique standard unitSize
10640773 6 mm Taille du cône :19/26 -
10416142 6 mm Taille du cône :24/29 1 pièce
10763093 8 mm Taille du cône :19/26 1 pièce
10678512 10 mm Taille du cône : 24/29 1 pièce
10661153 10 mm Cône 29/32B 1 pièce
10486322 8 mm Taille du cône :24/29 1 pièce
10549622 12 mm Taille du cône :29/32 1 pièce
10681343 16 mm Taille du cône :34/35 1 pièce
10476702 16 mm Taille du cône :45/40 1 pièce
10010162 10 mm Taille du cône :34/35 1 pièce
10213082 12 mm Taille du cône :34/35 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10640773
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les arbres d’agitateur en verre, en métal et en PTFE. Le guide d’agitateur universel est un cône de longueur B pour l’Europe et comprend un joint en PTFE/PEEK.
À utiliser avec les axes d’agitateur en verre, en métal et en PTFE.Le guide pour agitateur universel correspond à un cône de longueur “B” pour l’Europe et inclut un joint en PTFE / PEEK.
Pour une utilisation avec des arbres d’agitateur en verre, en métal et en PTFE. Les caractéristiques uniques comprennent un joint en PTFE/PEEK composite à charge permanente et un roulement à billes en verre spécialement fabriqué pour la rigidité et la fluidité du fonctionnement.
  • Haute résistance chimique
  • Antifouet et vibrations réduites
  • Performance sous vide (5 mm Hg) et sous pression (3 à 5 psi)
  • Pas de perte
  • Joint torique auto-débloquant
  • Vitesses maximales recommandées : 500 tr/min en régime continu, 800 tr/min régime intermittent
Remarque : Le PEEK a un très haut niveau de résistance chimique, il est sensible uniquement aux acides minéraux forts.
Spécification
Diamètre (impériale) de l’arbre 1/4 po
Diamètre (métrique) 45 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 6 mm
À utiliser avec (équipement) Agitateurs à axe en PTFE, verre et métal
À utiliser avec (application) Alignement de l’axe pendant le mélange
Hauteur (métrique) 96 mm
Quantité 1 unité
Joint conique standard Taille du cône :19/26
Type Guide-agitateur universel en PTFE