Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE à ailettes
Code produit 16225781 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
5,5 mm
8 mm
10 mm
13 mm
À utiliser avec (équipement):
tubes de 11 à 12 mm de diamètre
tubes de 14 à 15 mm de diamètre
tubes de 6 à 7 mm de diamètre
tubes de 9 à 10 mm de diamètre
Hauteur (métrique):
9 mm
10 mm
11 mm
16 mm
20 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) À utiliser avec (équipement) Hauteur (métrique) unitSize
16225781 8 mm tubes de 9 à 10 mm de diamètre 11 mm 10 pièces
16235781 5,5 mm tubes de 6 à 7 mm de diamètre 9 mm 10 pièces
16255781 13 mm tubes de 14 à 15 mm de diamètre 10 mm 10 pièces
16265781 13 mm tubes de 14 à 15 mm de diamètre 20 mm 10 pièces
16245781 10 mm tubes de 11 à 12 mm de diamètre 16 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16225781
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation en PTFE à ailettes sont efficaces dans de petits tubes à essai, à centrifuger et à échantillons coniques et à fond rond.
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Pour une agitation efficace dans de petits tubes à essai, à centrifuger et à échantillons coniques et à fond rond
  • Autoclavables
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
À utiliser avec (équipement) tubes de 9 à 10 mm de diamètre
Hauteur (métrique) 11 mm
Diamètre (métrique) 8 mm
Forme Ailettes