Learn More
Puerarin, 98%, Thermo Scientific™
88.65€ - 380.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 3681-99-0 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C21H20O9 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 416.38 |
| Numéro MDL | MFCD00063399 |
| Clé InChI | HKEAFJYKMMKDOR-VPRICQMDSA-N |
| Synonyme | 8-beta-d-glucopyranosyl-4',7-dihydroxyisoflavone |
| CID PubChem | 53384442 |
| Nom IUPAC | 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-4H-chromen-4-one |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)C1=C2OC=C(C(=O)C2=CC=C1O)C1=CC=C(O)C=C1 |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15427929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66528.03 |
1g |
98.30€ 88.65€ / 1g Économisez 9.65€ 9% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15437929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66528.06 |
5g |
220.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15447929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66528.09 |
10g |
380.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Thought to interfere with the synthesis of mycolic acids, an essential fatty acid component found in Mycobacterium cell walls
Identifiants chimiques
| 3681-99-0 | |
| 416.38 | |
| HKEAFJYKMMKDOR-VPRICQMDSA-N | |
| 53384442 | |
| OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)C1=C2OC=C(C(=O)C2=CC=C1O)C1=CC=C(O)C=C1 |
| C21H20O9 | |
| MFCD00063399 | |
| 8-beta-d-glucopyranosyl-4',7-dihydroxyisoflavone | |
| 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-4H-chromen-4-one |
Spécification
| Puerarin | |
| C21H20O9 | |
| 64198 | |
| Soluble in DMSO or DMF; Slightly soluble in water or ethanol | |
| OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)C1=C2OC=C(C(=O)C2=CC=C1O)C1=CC=C(O)C=C1 | |
| 416.38 | |
| 416.38 |
| 3681-99-0 | |
| MFCD00063399 | |
| 8-beta-d-glucopyranosyl-4',7-dihydroxyisoflavone | |
| HKEAFJYKMMKDOR-VPRICQMDSA-N | |
| 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-4H-chromen-4-one | |
| 53384442 | |
| 98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : UO5216000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures