Learn More
Fisherbrand™ Mélangeur à vortex pulsé
Code produit 15716969 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15716969 230V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15716969
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    551.00€
    408.61€ / 1 pièces
    Économisez 142.39€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Inclut une tête d’agitation, tête 3 po avec couvercle et support de microtubes 1,5 ml à 2 ml facile à charger. Le support est doté d’une tête d’agitation intégrée.
Une action vortex pulsée puissante produit une excellente désintégration cellulaire pour les procédures à microbilles de verre.
Une action vortex pulsée puissante produit une excellente désintégration cellulaire pour les procédures à microbilles de verre. Le mélangeur à vortex pulsé est capable de désintégrer complètement les cellules des échantillons en quelques minutes seulement. L’action pulsée unique réduit la production de chaleur tout en assurant une agitation et une désintégration plus efficaces. Le système comprend un support facile à charger pour les microtubes à centrifuger de 0,5 ml ou 2,0 ml. Le support pour microtubes est doté d’une tête d’agitation intégrée qui permet d’utiliser le mélangeur comme mélangeur vortex standard en mode tactile. Le contrôle de retour par micro-processeur maintient la vitesse définie pour une action de mélange forte et constante. Les LED indiquent à la fois la vitesse (tr/min) et le temps (minutes/secondes), ce qui permet une meilleure reproductibilité et une meilleure précision. Le temps affiché augmente en fonctionnement continu et diminue pendant les cycles programmés.
  • Désintégration/homogénéisation des cellules à microbilles de verre
  • Modes continu et tactile
  • Affichage LED de la vitesse et de l’heure
  • Contrôles par microprocesseur
  • Garantie de 5 ans
Garantie
Garantie limitée pièces et main d’œuvre de 5 ans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 2,5mm
Vitesse de rotation 500 à 2500 tr/min
Alimentation électrique 120 V, 1,2 A, 135 W
Tension 230V
Puissance 135 W
Ampérage 0,6 A
Type de produit Mélangeur à vortex pulsé
Type de prise US, prise EU, adaptateurs UK CH
Hauteur (impériale) 5 in
Hauteur (métrique) 12,7cm
Longueur (impériale) 7,97 po
Longueur (métrique) 20,2cm
Largeur (impériale) 5 po
Largeur (métrique) 12,1cm
Poids à l’expédition (impériale) 10 lb
Poids à l’expédition (métrique) 4,5kg
Poids (impériale) 10 lb
Poids (métrique) 4,5kg
Comprend Inclut une tête d’agitation, tête 3 po avec couvercle et support de microtubes 1,5 ml à 2 ml facile à charger. Le support est doté d’une tête d’agitation intégrée.
Garantie et services Garantie limitée pièces et main d’œuvre de 5 ans.