Learn More
Buerkle™ Pompe à récipient Pump-it™
Code produit 10762521
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
8 L/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
10762521 8 L/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10762521 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 52011000
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Créez une pression avec une pompe manuelle qui extrait de force le liquide du bidon : la pompe pour bidon Pump-it™. La pompe est conçue pour vidanger rapidement et proprement les bidons et les petits fûts de capacité jusqu’à 60 l.
  • Pièces à contact liquide en PP, PE et FKM
  • Profondeur d’immersion 100 cm
  • Filetages de pompe adaptés aux filetages de récipient de diamètre 64 mm (BSI)
  • Dosage exact, pas de gouttes
  • Récipient complètement vidangé grâce au tube d’immersion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications pour les acides faibles, les alcalis et les produits pétrochimiques
Débit 8 L/min
Profondeur (métrique) 100 cm
Longueur du tube de pompe 100 cm
Propriétés de résistance Produits chimiques
Matériau FKM, polypropylène
Type de produit Pompe à récipient
À utiliser avec (équipement) Boîte, petit fût jusqu’à 60 L