Learn More
Watson-Marlow Tubing Pumpsil Tubes en silicone vulcanisé au platine
Description
- Développé pour l'industrie biopharmaceutique, Pumpsil Il s'agit d'un tube d'une pureté exceptionnelle offrant un alésage ultra-lisse qui contribue à minimiser la liaison des protéines et à garantir une pureté élevée du produit fini.
- Pumpsil Il est largement utilisé pour les applications biopharmaceutiques à usage unique, ainsi que pour le contrôle du pH et l'alimentation des milieux de fermentation, le dosage précis, le transfert et la filtration. Traçabilité absolue grâce au numéro de pièce, au numéro de lot et à la date limite d'utilisation gravés au laser. Dossier de biocompatibilité entièrement documenté et dossier de validation complet.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,25 in |
| Diamètre (métrique) interne | 6,4 mm |
| Matériau | Silicone durci au platine |
| Diamètre (impériale) externe | 0,31 in |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Longueur totale (impériale) | 16 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 5 m |
| Épaisseur (impériale) | 0,0625 po |
| Épaisseur (métrique) | 1.6 mm |
| Afficher plus |