Learn More
Saint Gobain Life Sciences Pure-Fit Colliers de serrage pour tubes en PVDF
Code produit 30040260
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
0,0625 à 0,125 po
0,125 à 0,25 po
0,125 à 0,375 po
0,375 à 0,75 po
Quantité:
25/paquet
250/paquet
Conditionnement:
25 pièces
250 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Quantité unitSize
30040260 0,125 à 0,375 po 25/paquet 25 pièces
30040252 0,125 à 0,375 po 250/paquet 250 pièces
30040245 0,375 à 0,75 po 25/paquet 25 pièces
30040234 0,375 à 0,75 po 250/paquet 250 pièces
30040258 0,0625 à 0,125 po 25/paquet 25 pièces
30040265 0,125 à 0,25 po 25/paquet 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30040260 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur PFTC375PVDF
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Pure-Fit La conception innovante de TC permet un arrêt complet du flux, et le collier peut être installé sur le tube de manière classique, ou assemblé une fois le tube intégré à un ensemble complet.
Pure-Fit™ Les pinces tubulaires TC représentent une nouvelle génération de technologie de serrage pour l'industrie pharmaceutique. Ils comportent un corps extérieur sans arêtes vives, éliminant ainsi tout risque d'accrochage, de rayure ou de perforation ; un système de verrouillage par pression entièrement encapsulé pour éviter tout déverrouillage intempestif ou indésirable ; un mécanisme de déverrouillage latéral facilitant une installation et une utilisation sécurisées d'une seule main ; et un trou de perçage intégré pour une capacité de verrouillage absolue.
  • Assure un arrêt complet du liquide
  • Les bords et les coins arrondis contribuent à prévenir les perforations et les ruptures.
  • Peut être installé sur ou par-dessus des tubes ou des ensembles finis
  • Un fort effet de levier permet d'utiliser des tubes de duretés différentes.
  • Installation possible d'une seule main pour une utilisation simplifiée
  • Un mécanisme de verrouillage supérieur unique et un système de déverrouillage latéral empêchent les ouvertures indésirables.
  • Disponible en PVDF ou en polypropylène
  • Entièrement autoclavables et stérilisables
  • Couleurs personnalisées disponibles
Applications
  • Procédés pharmaceutiques
  • Ensembles de pompes péristaltiques
  • Administration et découverte de médicaments
  • Systèmes médicaux
  • Fonctions de laboratoire
  • Ensembles et tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Autoclavables
Quantité 25/paquet
Type Pince pour tubulure
Matériau PVDF
Couleur Concluant
Jaw Type Cono estándar
Diamètre (métrique) intérieur 0,125 à 0,375 po