Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Pur Fit™ SIB™ Tri-Clamp
Description
- Élimine les points de piégeage et de fuite qui peuvent survenir avec les systèmes d’assemblage traditionnels
- La conception interne unique élimine les vides ou l’espace mort qui peuvent entraîner une turbulence ou une stagnation du flux de liquide, ce qui peut créer un risque de prolifération bactérienne
- Tous les matériaux sont entièrement exempts de produits d'origine animale et de BPA.
- Le polypropylène est stable aux rayons gamma.
- USP Classe VI et ISO conforme
- Fabriquées et conditionnées dans une salle blanche certifiée
- Disponible en plusieurs tailles
- Alésage intérieur totalement lisse (SIB ) conception de transition
- 360° complet° compression tout au long du système de raccord
- Aucun vide excessif à l’interface ou dans le circuit du liquide
- Utilise le brevet BarbLock™ système de rétention et d'étanchéité
- Compatible avec Saint-Gobain Sani-Tech™ , C-Flex™ et PharMed™ tubes flexibles
- Applications : assemblages à usage unique, fabrication biopharmaceutique, lignes de remplissage aseptiques et stériles, filtration, laboratoire général, remplissage final, échantillonnage de produits, transfert de liquides
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 9,5 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Fabrication de biopharmaceutiques, assemblage à usage unique |
| Quantité d’emballage | 25 conectores/paquete. |
| Couleur | Concluant |
| Type de produit | Connecteur de tubulure |