Learn More
Labcon Barrettes de tubes PCR profil bas à 8 puits Labcon PurePlus™ 0,1 ml, avec bouchons plats transparents fixés individuellement
GREENER_CHOICE
Code produit 16664142
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120 barrettes/sachet
Conditionnement:
120 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16664142 120 barrettes/sachet 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16664142 Fournisseur Labcon Code fournisseur 39285500009
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Avec bouchons à clipser plats optiquement transparents et fixés individuellement
  • Barrettes de tubes PCR avec 8 puits pour thermocycleurs PCR en temps réel
  • Profil bas
  • Avec bouchons à clipser plats optiquement transparents et fixés individuellement
  • S’adapte à la plupart des thermocycleurs à 8 puits
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Couleur Transparent
Volume (métrique) 0,1 ml
Quantité 120 barrettes/sachet
À utiliser avec (équipement) Barrettes de tubes PCR avec 8 puits pour thermocycleurs PCR en temps réel
Gamme de produits PurePlus
Stérilité Non stérile
Matériau Résine de polypropylène de classe USP VI
Type de bouchon Bouchon plat
Nbre de puits 8
Autoclavable Autoclavable
Jetable Usage unique
Type de produit Tube PCR