Learn More
Labcon™ Plaques PCR PurePlus™ de 0,1 ml, à 96 puits, à demi-jupe pour thermocycleurs ABI™ Fast
Description
- Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| À utiliser avec (équipement) | ABI™ Thermocycleur rapide |
| Type de jupe | Demi-jupe |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) du puits | 0,1 mL |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre par carton | 100/Carton |
| Nb par paquet | 10/paquet |
| Longueur (métrique) | 127,8 mm |
| Afficher plus |