Learn More
Labcon Barrettes et bouchons de barrettes pour tube PCR 12 puits 0,2 ml PurePlus™
GREENER_CHOICE
Code produit 16694142
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
80 bandes et capsules/sachet
Conditionnement:
80 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16694142 80 bandes et capsules/sachet 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16694142 Fournisseur Labcon Code fournisseur 39555400009
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’adapte à la plupart des thermocycleurs à 12 puits
  • Tubes à barrettes PCR avec 12 puits et bouchons de barrettes séparés
  • S’adapte à la plupart des thermocycleurs à 12 puits
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Couleur Transparent
Volume (métrique) 0,2 ml
Quantité 80 bandes et capsules/sachet
À utiliser avec (équipement) S’adapte aux Thermocycleurs les plus appréciés
Gamme de produits PurePlus
Stérilité Non stérile
Matériau Résine de polypropylène de classe USP VI
Type de bouchon Bouchon à barrette bombé
Nbre de puits 12
Autoclavable Autoclavable
Jetable Usage unique
Type de produit Tube PCR