Learn More
Labcon™ Plaque PurePlus™ à 384 puits Deep Well de 0,2 ml avec puits carrés
Description
- Puits carrés avec fond plat
- Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) du puits | 0,2 mL |
| Nbre de puits | 384 |
| Type de puits | Carré |
| Nbre par carton | 50/Carton |
| Nb par paquet | 5/paquet |
| Quantité | 5 plaques/sachet, 10 sachets/boîte |
| Longueur (métrique) | 127,8 mm |
| Largeur (métrique) | 85,5 mm |
| Afficher plus |