Description
- Barrettes de tubes PCR
- Convient aux thermocycleurs les plus appréciés
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Utilisables au congélateur jusqu’à -80°C
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Couleur | Transparent |
| Volume (métrique) | 0,2 ml |
| Quantité | 1000 tubes/sachet |
| À utiliser avec (équipement) | S’adapte aux Thermocycleurs les plus appréciés |
| Gamme de produits | PurePlus |
| Stérilité | Non stérile |
| Matériau | Résine de polypropylène de classe USP VI |
| Type de bouchon | Casquette plate (jointe) |
| Nbre de puits | 1 |
| Afficher plus |