Learn More
Labcon Tubes PCR de 0,2 ml PurePlus™
GREENER_CHOICE
Code produit p-7194005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon bombé (attaché)
Casquette plate (jointe)
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon unitSize
16674142 Bouchon bombé (attaché) 1000 pièces
16684142 Casquette plate (jointe) 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16674142 Fournisseur Labcon Code fournisseur 39345000009
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
S’adapte aux Thermocycleurs les plus appréciés
  • Barrettes de tubes PCR
  • Convient aux thermocycleurs les plus appréciés
  • Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
  • Résine USP de classe VI en polypropylène
  • Utilisables au congélateur jusqu’à -80°C
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Couleur Transparent
Volume (métrique) 0,2 ml
Quantité 1000 tubes/sachet
À utiliser avec (équipement) S’adapte aux Thermocycleurs les plus appréciés
Gamme de produits PurePlus
Stérilité Non stérile
Matériau Résine de polypropylène de classe USP VI
Type de bouchon Bouchon bombé (attaché)
Nbre de puits 1
Autoclavable Autoclavable
Jetable Usage unique
Type de produit Tube PCR