Learn More
Labcon™ Plaques à 96 puits DeepWell PurePlus™ avec puits ronds et fond conique
Description
- Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Volume (métrique) du puits | 1 mL |
| Type de puits | Rond, fond conique (puits en V) |
| Modèle de puits | 96 puits |